299553
2-Acetyl-5-methylfuran
98%
Sinonimo/i:
NSC 80404
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. eboll.
100-101 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(C)o1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-4-7(9-5)6(2)8/h3-4H,1-2H3
KEFJLCGVTHRGAH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
176.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80 °C - closed cup