WHA69712504
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Sinonimo/i:
Z754684
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pk of 1500
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6971-2504
Whatman Article No. 28420562 (US reference)
Diametro
25 mm
Misura
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Caratteristiche e vantaggi
- Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
- Extremely low protein binding syringe filter
- High loading volume for filtration of challenging samples
Compatibilità
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)