WHA111115
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
diam. 47 mm, pore size 10 μm, polycarbonate
Sinonimo/i:
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740160, nuclepore
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 111115
Whatman Article No. 28417647 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
10 μm
Applicazioni
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)