WHA10463100
Filtri da siringa certificati per HPLC Whatman® Spartan®
Spartan 13 mm syringe filter, regenerated cellulose, 0.2 μm, 100/pk
Sinonimo/i:
Z612731, disposable syringe filters
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10463100
Whatman Article No. 28415808 (US reference)
Diametro
13 mm
Volume
≤10 mL
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
inlet fitting LLF
male Luer outlet
outlet fitting Standard male Luer
Compatibilità
suitable for (filtration of organic and aqueouse solutions in HPLC)
Descrizione generale
Applicazioni
- Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili
- Purificazione di soluzioni acquose e organiche
- Filtrazione di soluzioni proteiche
Caratteristiche e vantaggi
- Unità filtrante pronta all′uso con membrana idrofila a basso legame proteico prodotta con cellulosa rigenerata
- Eccellente resistenza chimica contro i solventi acquosi e organici per HPLC di tipo standard
- I filtri per siringhe SPARTAN sono testati e certificati per garantire l′assenza di sostanze che assorbono i raggi UV a lunghezze d′onda di 210 e 254 nm con acqua, metanolo e acetonitrile.
- Diametro di 13 mm con Mini-Tip
- Diametro di 13 mm con volume morto estremamente ridotto < 10 μl
Vantaggi
- Versatile: possibilità di impiego per qualsiasi applicazione che richiede una membrana idrofila, a basso legame proteico e chimicamente resistente
- Qualità e coerenza tra i lotti documentate con risultati riproducibili
- Diametro di 13 mm con uscita Mini-Tip ideale per la filtrazione in bottiglie per campioni molto piccole
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)