WHA10402012
Whatman® nitrocellulose NC10 filter discs 0.1 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z697370, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, NC10 Membrane Circles, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10402012
Whatman Article No. 28415055 (US reference)
Confezionamento
pkg of
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.1 μm
Caratteristiche e vantaggi
- Standard membrane filter for most applications involving particles and cells from 0.1 µm to 12.0 µm
- Samples are retained on the surface for easy microscopic analysis and recovery
- Temperature-resistant cellulose nitrate can withstand autoclaving up to 121°C with no loss in integrity
- Whatman membrane filters exhibit a low shrinkage during autoclaving, reducing tearing
- High strength and flexibility prevent tearing during handling, loading, and autoclaving
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)