WHA7184004
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z746002, membrane filters, syringe filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm
Materiali
cellulose nitrate
plain white
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7184-004
Whatman Article No. 28420741 (US reference)
Diametro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)