Documenti fondamentali
W800036
Sigma-Aldrich
5-Hexen-2-one
≥98%
Sinonimo/i:
Allylacetone
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Beilstein:
1699137
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
07.162
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. ebollizione
128-129 °C (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
ethereal; floral
Stringa SMILE
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)