Documenti fondamentali
W700211
Sigma-Aldrich
Potassium benzoate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Benzoic acid potassium salt
Scegli un formato
W700211-SAMPLE-K
CHF 51.30
1 KG
CHF 71.80
25 KG
CHF 359.00
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W700211-SAMPLE-K
CHF 51.30
1 KG
CHF 71.80
25 KG
CHF 359.00
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.21
Beilstein:
3719165
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero E:
E212
NACRES:
NA.21
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)