Documenti
W530362
Sigma-Aldrich
Cypress oil
natural, FG
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Cupressus sempervirens
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Forma fisica
liquid
Composizione
Limonene, 3.2%
Linalool, 0.1%
Indice di rifrazione
n20/D 1.471
Densità
0.869 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
woody
Applicazioni
Typically used in citrus colognes, fougeres, chypres and aldehydic-type fragrance applications
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3