Documenti fondamentali
W525405
Sigma-Aldrich
Methyl cedryl ether
>96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H28O
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
>96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
259 °C (lit.)
Densità
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
woody
Stringa SMILE
CO[C@]1(C)CC[C@@]23CC1C(C)(C)C2CC[C@H]3C
InChI
1S/C16H28O/c1-11-6-7-12-14(2,3)13-10-16(11,12)9-8-15(13,4)17-5/h11-13H,6-10H2,1-5H3/t11-,12+,13-,15-,16+/m1/s1
HRGPYCVTDOECMG-RHBQXOTJSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)