W520608
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran solution
in diethyl phthalate
Sinonimo/i:
HHCB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Concentrazione
48-52% in diethyl phthalate
Indice di rifrazione
n20/D 1.5215 (lit.)
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
floral; sweet
Stringa SMILE
CC(C(C)C1(C)C)(C)C2=C1C=C(C(C)OCC3)C3=C2
InChI
1S/C18H26O/c1-11-14-10-16-15(9-13(14)7-8-19-11)17(3,4)12(2)18(16,5)6/h9-12H,7-8H2,1-6H3
YWMTVUUYOAIDBC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?