Documenti fondamentali
W519030
Sigma-Aldrich
cis-3-Hepten-1-ol
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.19
Beilstein:
1719803
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
92 °C/60 mmHg (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green
Stringa SMILE
[H]\C(CCC)=C(/[H])CCO
InChI
1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h4-5,8H,2-3,6-7H2,1H3/b5-4-
SDZQUCJFTUULJX-PLNGDYQASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)