W515507
2,5-Dimethylthiophene
≥98%
Sinonimo/i:
NSC 60689
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. eboll.
134 °C/740 mmHg (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H8S/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4H,1-2H3
GWQOOADXMVQEFT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup