Documenti fondamentali
W512508
Sigma-Aldrich
3,7-Dimethyl-2,6-octadienenitrile
mixture of isomers, ≥97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCN
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.05
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.475 (lit.)
P. eboll.
110 °C/1.3 mmHg (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C#N
InChI
1S/C10H15N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6H2,1-3H3/b10-7+
HLCSDJLATUNSSI-JXMROGBWSA-N
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetyana Kobets et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 115, 228-243 (2018-03-20)
Genotoxicity of flavor and fragrance materials was assessed in Turkey Egg Genotoxicity Assay (TEGA) using 32P-nucleotide postlabeling (NPL) and comet assays to detect hepatic DNA adducts and strand breaks. Twenty materials having results in GADD45a-Gluc 'BlueScreen HC' genotoxicity assay, and