Documenti fondamentali
W509434
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
≥98%
Sinonimo/i:
sec-Butyl mercaptan, Mercaptan C4
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(SH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.19
Beilstein:
1718766
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.104
Origine biologica
synthetic
Tensione di vapore
142 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
P. ebollizione
84.6-85.2 °C (lit.)
Densità
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
CCC(C)S
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)