Documenti fondamentali
W501603
Sigma-Aldrich
3-Furancarboxaldehyde
≥97%
Sinonimo/i:
3-Furaldehyde
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.08
Beilstein:
105852
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. ebollizione
144 °C/732 mmHg (lit.)
Densità
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccoc1
InChI
1S/C5H4O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
AZVSIHIBYRHSLB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)