Documenti fondamentali
W479010
Sigma-Aldrich
Ethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Numero FEMA:
4790
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; melon; fruity
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)C1C2CC(C1)C=C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-12-10(11)9-6-7-3-4-8(9)5-7/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3
FCCGTJAGEHZPBF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)