Documenti fondamentali
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.37
Numero FEMA:
4666
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352212
Numero Flavis:
02.129
NACRES:
NA.05
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
FG
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; woody; spicy; sweet
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)