Key Documents
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.24
Numero FEMA:
4412
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.234
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; melon; waxy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)