W412901
1-Hepten-3-ol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Butyl vinyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.433 (lit.)
P. eboll.
153-156 °C (lit.)
Densità
0.836 g/mL at 20 °C
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; mushroom; fruity; earthy
Stringa SMILE
CCCCC(O)C=C
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h4,7-8H,2-3,5-6H2,1H3
PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
128.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
53.8 °C - closed cup