Documenti fondamentali
W398000
Sigma-Aldrich
3-Heptyl acetate
natural (US), ≥96%, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
3980
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Numero Flavis:
09.924
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Tensione di vapore
0.8625
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n/D 1.410
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; pungent; floral; sweet
Stringa SMILE
CCC(OC(C)=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-9(5-2)11-8(3)10/h9H,4-7H2,1-3H3
QICIMADZMWGDTQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58.88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)