Documenti fondamentali
W397301
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol acetate
98%, FG
Sinonimo/i:
2-Methyl-3-furyl thioacetate, 2-Methylfuran-3-thioacetate, 3-(Acetylthio)-2-methylfuran, S-(2-methyl-3-furyl) ethanethioate, Ethanethioic acid, S-(2-methyl-3-furanyl) ester, MFT Acetate
Scegli un formato
W397301-SAMPLE-K
CHF 54.30
100 G
CHF 194.00
CHF 54.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W397301-SAMPLE-K
CHF 54.30
100 G
CHF 194.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.20
Numero FEMA:
3973
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.153
NACRES:
NA.21
CHF 54.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.520
P. ebollizione
225-235 °C/29.9 mmHg
Densità
1.138 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty
Stringa SMILE
CC(=O)Sc1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-5-7(3-4-9-5)10-6(2)8/h3-4H,1-2H3
PQFIBPDAGFGLBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-Methyl-3-furanthiol acetate is a volatile sulfur-containing furan compound present as a flavor compound in Scheurebe wines[1] and purple passion fruit.[2]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Volatile compounds affecting the aroma of Vitis vinifera L. cv. Scheurebe.
Krammer GE, et al.
ACS Symp. Ser., 714, 53?65-53?65 (1998)
Determination and isolation of a thioesterase from passion fruit (Passiflora edulis Sims) that hydrolyzes volatile thioesters.
Tapp EJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(15), 6623-6630 (2008)