W387101
4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
97%
Sinonimo/i:
Sodium 4-methyl-2-oxovalerate, α-Ketoisocaproic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid sodium salt, Ketoleucine sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
97%
Punto di fusione
275 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
buttery
Stringa SMILE
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3