Documenti
W379204
Sigma-Aldrich
2-Pentanethiol
≥97%
Sinonimo/i:
2-Mercaptopentane, sec-Amyl mercaptan
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(SH)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.21
Numero FEMA:
3792
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
12.192
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4410 (lit.)
P. eboll.
101 °C (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)S
Caratteristiche e vantaggi
Unpleasant odor, sulfuraceous, gassy