Documenti fondamentali
W368318
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
≥98%
Sinonimo/i:
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero FEMA:
3683
Beilstein:
507689
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.542
NACRES:
NA.21
Organolettico:
berry; green; sweet
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
104 °C/22 mmHg (lit.)
Densità
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; green; sweet
Stringa SMILE
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl 3-oxohexanoate is a volatile flavor ester that is reported to occur in banana fruit.[1] It can undergo bioreduction to form ethyl (R)-3-hydroxyhexanoate, another key food flavoring agent.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly enantioselective bioreduction of ethyl 3-oxohexanoate.
de Souza Ramos A, et al.
Tetrahedron Letters, 52(46), 6127-6129 (2011)
Volatile components of banana fruit (Musa sapientum L.)?Indio? from Cuba.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 15(2), 79-80 (2003)