Documenti fondamentali
W367605
Sigma-Aldrich
1-Ethylhexyl tiglate
≥95%, FG
Sinonimo/i:
3-Octyl tiglate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CH3)CO2CH(C2H5)(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.33
Numero FEMA:
3676
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.539
NACRES:
NA.21
Organolettico:
spicy
Grado:
FG
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy
Stringa SMILE
CCCCCC(CC)OC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C13H24O2/c1-5-8-9-10-12(7-3)15-13(14)11(4)6-2/h6,12H,5,7-10H2,1-4H3/b11-6+
LMBAQNNBRWRROG-IZZDOVSWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)