W365807
1,4-Cineole
≥85%
Sinonimo/i:
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
65 °C/16 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−46 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy; vanilla
Stringa SMILE
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup