Documenti
W354708
Sigma-Aldrich
3-Heptanol
≥98%
Sinonimo/i:
Butyl ethyl carbinol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CH(OH)CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Numero FEMA:
3547
Beilstein:
1719067
Numero CE:
N° CoE:
544
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.044
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
66 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.821 g/mL at 20 °C
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous
Stringa SMILE
CCCCC(O)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 2 ppm
Altre note
Natural occurrence: Banana cranberry papaya potato, malt, peppermint, Scotch spearmint, butter, cooked beef, coffee and brandy.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)
Maria Stecklum et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 51(2), 183-191 (2014-10-02)
In the present study, purified human cord blood stem cells were co-cultivated with murine hepatic alpha mouse liver 12 (AML12) cells to compare the effect on endodermal stem cell differentiation by either direct cell-cell interaction or by soluble factors in