Documenti fondamentali
W353205
Sigma-Aldrich
3-Decen-2-one
predominantly trans, ≥97%, stabilized, FG
Scegli un formato
W353205-SAMPLE-K
CHF 52.50
100 G
CHF 99.20
1 KG
CHF 574.00
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W353205-SAMPLE-K
CHF 52.50
100 G
CHF 99.20
1 KG
CHF 574.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CHCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Numero FEMA:
3532
Numero CE:
N° CoE:
11751
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.121
NACRES:
NA.21
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
contiene
α-Tocopherol. synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
125 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; green; jasmine; vegetable
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C10H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
JRPDANVNRUIUAB-CMDGGOBGSA-N
Descrizione generale
3-Decen-2-one occurs naturally in certain species of mushroom.[1][2]
Applicazioni
Possible applications: Apricot, peach, watermelon, pear, cucumber, and tropical fruits, dairy flavors such as milks creams and cheeses. Fatty notes in chicken, fat replacers and lard. Used in mandarin, tangerine, grapefruit and other citrus flavors.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 1 to 5 ppm
Altre note
Natural occurrence: Mushrooms.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
1-Octen-3-one 96%
Sigma-Aldrich
777064
1-Octen-3-one
Volatile Composition of Some Cultivated and Wild Culinary-Medicinal Mushrooms from Hungary.
Csoka M, et al.
International Journal of Medicinal Mushrooms, 19(5) (2017)
Character impact odorants from wild mushroom (Lactarius hatsudake) used in Japanese traditional food.
Miyazawa M, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 25(4), 197-201 (2010)
Svenja Nörenberg et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(40), 8913-8922 (2017-09-19)
A homologous series of 4-mercapto-2-alkanols (C5-C10) was used to investigate the impact of the stereochemistry on the sensory properties of a class of naturally occurring polyfunctional thiols having a 1,3-oxygen-sulfur functionality. Stereoisomers were obtained via syntheses of racemic mixtures and
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 71-71 (2000)