Documenti fondamentali
W352117
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Propyl mercaptan, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.16
Numero FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.071
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
2.54 (vs air)
Tensione di vapore
122 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
67-68 °C (lit.)
Punto di fusione
−113 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cabbage; onion; alliaceous
Stringa SMILE
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)