W346918
Propiophenone
≥99%
Sinonimo/i:
Ethyl phenyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 50 °C)
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
218 °C (lit.)
Punto di fusione
17-19 °C (lit.)
Densità
1.009 g/mL at 20 °C
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Organolettico
floral; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?