Documenti fondamentali
W341207
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(methylthio)butyrate
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.22
Numero Flavis:
12.06
Saggio
≥97%
Caratteristiche e vantaggi
Sulfurous, cabbage, fruity, pineapple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)