Documenti
W339008
Sigma-Aldrich
Fenchyl acetate, mixture of α- and β-
≥96%, FG
Sinonimo/i:
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero FEMA:
3390
Numero CE:
N° CoE:
11769
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.269
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥96%
Attività ottica
[α]22/D +54°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsamic; pine; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Fenchyl acetate is a fragrance ingredient found in many fragrance compounds including fine fragrances, decorative cosmetics, shampoos, toilet soaps, and other toiletries .
Applicazioni
Fenchyl acetate, a mixture of α- and β- contributes to the overall aroma and flavor profile of Alpinia calcarata .
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Chemical diversity in the genus Alpinia (Zingiberaceae): comparative composition of four Alpinia species grown in Northern India
Padalia RC, et al.
Chemistry and Biodiversity, 7(8), 2076-2087 (2010)
Fragrance material review on 1, 3, 3-trimethyl-2-norbornanyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S106-S108 (2008)