Documenti fondamentali
W336300
Sigma-Aldrich
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
≥96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero FEMA:
3363
Numero CE:
N° CoE:
11143
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.099
Grado
Halal
Descrizione
predominantly trans
Saggio
≥96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5360 (lit.)
P. ebollizione
168 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\C=C\C(C)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
80.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)