Documenti fondamentali
W335900
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3359
Numero CE:
N° CoE:
10773
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.516
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
P. ebollizione
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; waxy; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)