Documenti fondamentali
W335808
Sigma-Aldrich
2-Isopropyl-3-methoxypyrazine
99%, FG
Sinonimo/i:
Bean pyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.19
Numero FEMA:
3358
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.057
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; nutty; earthy; pea
Grado:
FG
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
n20/D 1.495
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; nutty; earthy; pea
Stringa SMILE
COc1nccnc1C(C)C
InChI
1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3
NTOPKICPEQUPPH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Eva-Maria Kroener et al.
Frontiers in chemistry, 6, 149-149 (2018-06-06)
Horseradish (Armoracia rusticana) is consumed and valued for the characteristic spicy aroma of its roots in many countries all over the world. In our present study we compare six different horseradish varieties that were grown under comparable conditions, with regard
Navideh Sadoughi et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(11), 2877-2885 (2015-02-24)
An optimized method for the quantitation of volatile compounds responsible for off-aromas, such as earthy odors, found in wine and grapes was developed. The method involved a fast and simple headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry (HS-SPME-GC-MS) for simultaneous determination of
Protocolli
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt