Documenti fondamentali
W334502
Sigma-Aldrich
2-Ethylbenzenethiol
≥95%, FG
Sinonimo/i:
2-Ethylthiophenol
About This Item
Formula condensata:
C2H5C6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.23
Numero FEMA:
3345
Numero CE:
N° CoE:
11666
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.054
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5682 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Densità
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
sulfurous
Stringa SMILE
CCc1ccccc1S
InChI
1S/C8H10S/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
ABROBCBIIWHVNS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)