W328804
2-Heptanol
≥97%
Sinonimo/i:
Methyl pentyl carbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Kosher
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.420 (lit.)
P. ebollizione
160-162 °C (lit.)
Densità
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
oily; earthy
Stringa SMILE
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?