Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 56.10 CHF 42.07 |
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 64.10 CHF 48.07 |
Informazioni su questo articolo
CHF 42.07
Prezzo di listinoCHF 56.10Risparmia il 25%Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.420 (lit.)
bp
160-162 °C (lit.)
density
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCC(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
CETWDUZRCINIHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥97%, FG | description 99% | description 98% |
| assay 98% | assay ≥97% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.420 (lit.) | refractive index n20/D 1.420 (lit.) | refractive index n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.406 (lit.) |
| density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.817 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.818 g/mL at 25 °C (lit.), 0.821 g/mL at 20 °C | density 0.812 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 160-162 °C (lit.) | bp 160-162 °C (lit.) | bp 66 °C/20 mmHg (lit.) | bp 118-119 °C (lit.) |
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group hydroxyl | functional group hydroxyl |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Heptanol
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?