Documenti fondamentali
W317215
Sigma-Aldrich
Hexyl isobutyrate
natural (US), ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Hexyl-2-methylpropionate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.26
Numero FEMA:
3172
Numero CE:
N° CoE:
646
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.478
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; pear; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h9H,4-8H2,1-3H3
CYHBDKTZDLSRMY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed