Documenti fondamentali
W298018
Sigma-Aldrich
Rhodinol
mixture of L-citronellol and geraniol, FCC
Sinonimo/i:
L-Citronellol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
2980
Numero CE:
N° CoE:
76
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.027
NACRES:
NA.21
Organolettico:
floral; waxy; rose
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Attività ottica
[α]22/D −6°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C/1.8 mmHg (lit.)
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
floral; waxy; rose
Stringa SMILE
C[C@H](CCO)CCCC(C)=C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Natural occurrence: Geranium and citronella oils.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 0.5 to 10 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 74-74 (2000)