Documenti fondamentali
W295809
Sigma-Aldrich
Propyl propionate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Propanoic acid propyl ester, Propyl propanoate
Scegli un formato
W295809-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 87.20
4 KG
CHF 255.00
9 KG
CHF 514.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W295809-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 87.20
4 KG
CHF 255.00
9 KG
CHF 514.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COOCH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero FEMA:
2958
Beilstein:
1699993
Numero CE:
N° CoE:
403
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.122
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
4 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.393 (lit.)
P. ebollizione
122-124 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
ethereal; pungent; fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCOC(=O)CC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-8-6(7)4-2/h3-5H2,1-2H3
MCSINKKTEDDPNK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
75.2 °F - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Punto d’infiammabilità (°C)
24 °C - closed cup - Information taken from reference works and the literature.
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5