Key Documents
W294918
Sigma-Aldrich
Propyl hexanoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
n-Propyl hexanoate, Caproic acid propyl ester, Propyl caproate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero FEMA:
2949
Numero CE:
N° CoE:
311
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.061
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. eboll.
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−69 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; tropical; fruity; pineapple; sweet
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)OCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-9(10)11-8-4-2/h3-8H2,1-2H3
HTUIWRWYYVBCFT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup