Documenti
W289205
Sigma-Aldrich
2-Phenylpropyl isobutyrate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Hydratropyl isobutyrate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2CH2CH(C6H5)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero FEMA:
2892
Numero CE:
N° CoE:
2087
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.485
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; floral
Stringa SMILE
CC(C)C(=O)OCC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-10(2)13(14)15-9-11(3)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,10-11H,9H2,1-3H3
LZTCJUAHYXNKRE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves