Documenti fondamentali
D308
Sigma-Aldrich
Decahydro-2-naphthol
97%
Sinonimo/i:
2-Decalol
Scegli un formato
5 G
CHF 36.00
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 36.00
About This Item
Formula condensata:
C10H17OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
773927
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 36.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
109 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h8-11H,1-7H2
UPMAOXLCTXPPAG-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Can you please provide any information on stereochemistry of this chemical? Is it cis- or trans isomer? We have bought it but no details on this topic was provided in the specification sheet.
    1 answer
    1. Unfortunately, the stereochemistry is not determined for this product.