Documenti fondamentali
W289000
Sigma-Aldrich
3-Phenylpropyl acetate
≥98%, FCC, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2(CH2)3C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2890
Numero CE:
N° CoE:
222
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.032
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
244 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cinnamon; balsamic; spicy
Stringa SMILE
CC(=O)OCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
JRJGKUTZNBZHNK-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhiqiang Yao et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 27(8), 1526-1534 (2018-05-04)
The study of enzyme substrate specificity is vital for developing potential applications of enzymes. However, the routine experimental procedures require lot of resources in the discovery of novel substrates. This article reports an in silico structure-based algorithm called Crius, which