W277704
Neryl propionate
≥98%, mixture of isomers, natural (US), FG
Sinonimo/i:
[(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] propanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
green; fruity; floral; sweet
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9-
BYCHQEILESTMQU-XFXZXTDPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3