Documenti fondamentali
W274100
Sigma-Aldrich
Methyl 3-phenylpropionate
≥99%
Sinonimo/i:
Methyl hydrocinnamate
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2741
Numero CE:
N° CoE:
427
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.746
Grado
Kosher
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. ebollizione
91-92 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCc1ccccc1
Azioni biochim/fisiol
Taste at 5 ppm
Altre note
Natural occurrence: Tabasco peppers.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 31, 53-53 (2006)