96410
Methyl cinnamate
≥99.0% (GC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
260-262 °C (lit.)
Punto di fusione
33-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3/b8-7+
CCRCUPLGCSFEDV-BQYQJAHWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup