Documenti fondamentali
W268909
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl propionate
>98%, FG
Sinonimo/i:
styralyl propionate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2689
Numero CE:
N° CoE:
425
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.144
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
>98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4905
P. ebollizione
91-92 °C/5 mmHg
Densità
1.007 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; floral; sweet
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-11(12)13-9(2)10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
WCIQNYOXLZQQMU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)